Wichtige Dokumente
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
Synonym(e):
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
Größe auswählen
250 G
€ 42,30
€ 42,30
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 42,30
About This Item
Lineare Formel:
S(CH2CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-841-3
NACRES:
NA.22
€ 42,30
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C
Übergangstemp.
flash point 126-129 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 128 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 131 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup