Merck
8.21898
Tetraoctyltin
for synthesis
Synonym(e):
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7]4Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
571.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
222-733-7
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
transition temp
flash point 180 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
InChI key
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3590-84-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)