Wichtige Dokumente
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
Größe auswählen
5 G
€ 28,20
250 G
€ 111,00
€ 28,20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 28,20
250 G
€ 111,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
€ 28,20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.001 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>365 °C
pH-Wert
7 (1 g/L in H2O)
bp
>300 °C (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
177-180 °C
Übergangstemp.
flash point 224 °C
Löslichkeit
1 g/L
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 177 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 180 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
435.2 °F
Flammpunkt (°C)
224 °C