Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt | € 36,10 |
1 L | Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt | € 81,30 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
33 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point 14 °C
solubility
21.2 g/L
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description natural, ≥97%, FCC, FG | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade synthesis grade | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥97% | assay ≥99.7% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility 21.2 g/L | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| bp 101.5 °C/1013 hPa | bp 102 °C (lit.) | bp 102 °C (lit.) | bp 102 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.2 °F - closed cup
flash_point_c
11.8 °C - closed cup
supp_hazards
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-60-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?