Wichtige Dokumente
W292516
Propylacetat
natural, ≥97%, FCC, FG
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
25 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
1.7 %, 37 °F
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
celery; fruity; pear
SMILES String
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?