Fortfahren mit
8.03101
Decahydronaphthalene
(mixture of cis-and trans isomers) for synthesis
Synonym(e):
Decahydronaphthalene, Decalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.25
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
202-046-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
189-191 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
€ 41,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
4170 mg/kg LD50, oral (Rat), 5192 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
<20.5 cSt(25 °C)
bp
189-191 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 57 °C
solubility
0.006 g/L (experimental)
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21C(CCCC2)CCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Aerobic biotransformation of decalin (decahydronaphthalene) by Rhodococcus spp.: This study examines the aerobic biodegradation capabilities of Rhodococcus strains with decalin, highlighting potential applications in bioremediation and industrial bioprocesses (Gray et al., 2008).
  • Discovery and identification of a series of alkyl decalin isomers in petroleum geological samples.: This research utilizes advanced chromatographic techniques to identify and characterize alkyl decalin isomers in petroleum samples, offering insights into petroleum geochemistry and reservoir characterization (Liu et al., 2015).
  • Ultrasound-induced cracking and pyrolysis of some aromatic and naphthenic hydrocarbons.: Explores the effects of ultrasound on the cracking and pyrolysis of hydrocarbons including decahydronaphthalene, offering potential enhancements in chemical processing and analytical methodologies (Cataldo, 2000).
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)