Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,70 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,50 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
201-056-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
60 hPa ( 16 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
60 hPa ( 16 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat), >2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
6-31 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
mp
-47 °C
transition temp
flash point -10 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropane
Signalwort
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?