Merck
8.02482
Sigma-Aldrich
Chromium(II) chloride
for synthesis
Synonym(e):
Chromdichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-163-3
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
823-825 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (oxidimetrisch): 89.0 - 93.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable