Merck
8.18090
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
Chromium(III) chloride, Chromium trichloride
Größe auswählen
2 G
€ 35,30
25 G
€ 83,70
€ 35,30
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
€ 35,30
25 G
€ 83,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl3Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-038-3
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 35,30
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
1152 °C
Dichte
2.87 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cr+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable