8.00029
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Synonym(e):
Acetylendicarbonsäuredimethylester
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup