Merck
12-506
Anti-Maus-IgG(H+L)-Antikörper der Ziege, FITC-Konjugat
Upstate®, from goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
20
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Anti-Maus-IgG-Gesamtmolekül.
Application
Absorptionswellenlänge: 495 nm
Emissionswellenlänge: 528 nm
Fluorochrom/Protein-Molverhältnis: 3,2
Geeignet für die Immunmikroskopie und Durchflusszytometrie oder FACS-Analyse sowie anderen antikörperbasierten Fluoreszenzassays, die Konstanz über alle Chargen hinweg erfordern, beurteilt. Die optimale Antikörperverdünnung sollte vom Forschenden bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Weisen Sie Maus-IgG (H+L) mit diesem Anti-Maus-IgG (H+L)-Antikörper der Ziege, FITC-Konjugat, der für den Gebrauch in FC, IF, IC und IH validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Maus-IgG, sowohl Schwer- als auch Leichtketten. Ein Immunelektrophorese-Assay erzeugte eine einzelne Präzipitationslinie gegen Anti-Fluoreszein, Anti-Ziegenserum, Maus-IgG und Mäuseserum.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Lyophilisiertes Pulver, aus 500 μl von 20 mmol/l Kaliumphosphatase, pH-Wert 7,2, 150 mmol/l NaCl, 0,10 % Natriumazid und 10 mg/ml BSA lyophilisiert.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Nach dem Öffnen mit 250 μl destilliertem Wasser verdünnen, aliquotieren und bei -20 °C oder kälter für die Langzeitlagerung einfrieren. Mehrere Einfrier-Auftau-Zyklen vermeiden. Nur direkt vor dem Gebrauch verdünnen.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunmikroskopie, Durchflusszytometrie oder FACS-Analyse sowie anderen antikörperbasierten Fluoreszenzassays, die Konstanz über alle Chargen hinweg erfordern, beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-50604053252270505