Fortfahren mit
662015
U 18666A
≥95% (HPLC), lyophilized solid, δ8-sterol isomerase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
U18666A, CAS-Nr. 3039-71-2, Calbiochem, 3β-(2-Diethylaminoethoxy)androst-5-en-17-one, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H41NO2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
U18666A, CAS-Nr. 3039-71-2, Calbiochem, A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(CCOC1CC2(C3C(C4C(CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2CC1)C)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-9-7-18-8-10-20-21-11-12-23(27)24(21,3)14-13-22(20)25(18,4)17-19;/h8,19-22H,5-7,9-17H2,1-4H3;1H
InChI key
ICPRVJHNLABCSA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables, amphiphiles Amino-Steroid, das den intrazellulären Proteinverkehr durch Beeinträchtigung der intrazellulären Biosynthese und des Transports von LDL-Cholesterin verändert. Es wird berichtet, dass es seine Wirkung über die Hemmung der 2,3-Oxidosqualen-Lanosterol-Cyclase-Aktivität ausübt. Hemmt Berichten zufolge auch die Aktivität der Δ8-Sterol-Isomerase.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Aktivität von δ8-Sterol-Isomerase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Hall, A.M., et al. 2003. Pigment Cell Res.16, 149.
Kobayashi, T., et al. 1998. Nature392, 193.
Liscum, L. and Faust, J.R., 1989. J. Biol. Chem.264, 11796.
Sexton, R.C., et al. 1983. Biochemistry22, 5687.
Bierkamper, G.G. and Cenedella, R.J., 1978. Brain Res.150, 343.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U3633190080124020
description
A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol.
description
powder
description
A cell-permeable amphiphilic diamine that blocks cholesterol biosynthesis and its esterification.
description
The Akt Inhibitor X, also referenced under CAS 925681-41-0, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
lyophilized solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL≥
solubility
DMSO: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)