Fortfahren mit
579050
TAPI-0, CAS-Nr. 143457-40-3, Calbiochem
≥96% (HPLC), solid, collagenase, gelatinase, and TACE inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
TAPI-0, CAS-Nr. 143457-40-3, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 472,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TAPI-0, CAS-Nr. 143457-40-3, Calbiochem, TAPI-0, CAS 143457-40-3, is a hydroxamate-based inhibitor of collagenase, gelatinase, and TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC50 = 100 nM).
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)CC(CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)10-19(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-16-8-9-17-6-4-5-7-18(17)11-16/h4-9,11,14-15,19-20,33H,10,12-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,19?,20-/m0/s1
InChI key
CRCPLBFLOSEABN-VBSNWNEZSA-N
General description
Ein auf Hydroxamaten basierender Inhibitor von Kollagenase, Gelatinase und TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC50 = 100 nM). Blockiert die spontane und PMA-induzierte Freisetzung von TNF-α in transfizierten COS-7-Zellen.
Ein auf Hydroxymat basierender Inhibitor von Kollagenase, Gelatinase und TACE [(TNF-α convertase; ADAM17 (IC50 = 100 nM)]. Blockiert die spontane und PMA-induzierte Freisetzung von TNF-α aus transfizierten COS-7-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
TNF-α konvertierendes Enzym/ADAM17
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 100 nM gegen TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17)
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Mullberg, J., et al. 1995. J. Immunol.155, 5198.
Mohler, K.M., et al. 1994. Nature370, 218.
Legal Information
Exklusiv von Peptides International, Louisville, Kentucky, USA hergestellt.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1292579052579051
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c