Merck
557353
Sigma-Aldrich
Inverser Agonist von RORγ, SR2211
The RORγ Inverse Agonist, SR2211 controls the biological activity of RORγ.
Synonym(e):
Inverser Agonist von RORγ, SR2211, 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(2-fluor-4′-((4-(pyridin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propan-2-ol, SR-2211, SR 2211
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24F7N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=CC=C1C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, Piperazin-haltige Biphenyl-Verbindung, die direkt an den Retinsäurerezeptor-verwandten Orphan-Rezeptor γ; (RORg) bindet und als hochselektiver und inverser Agonist wirkt (Ki = 105 nM; IC50 ~320 nM). Blockiert laut Berichten die transkriptionale Aktivität des RORg und unterdrückt die Synthese von IL-17 in der murinen EL-4-Lymphomzelllinie. Hat nur eine minimale Auswirkung auf die RORa- und LXRa-Aktivität.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kumar, N., et al. 2012. ACS Chem. Biol.7, 672.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuzhu Hou et al.
Protein & cell, 9(12), 1027-1038 (2018-03-07)
Macrophages acquire distinct phenotypes during tissue stress and inflammatory responses. Macrophages are roughly categorized into two different subsets named inflammatory M1 and anti-inflammatory M2 macrophages. We herein identified a unique pathogenic macrophage subpopulation driven by IL-23 with a distinct gene