Y0000406
Iopamidol Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Chlor-N,N′-bis-(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl)-5-(2-hydroxypropanoyl)-amino)2,6-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iopamidol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)