Fortfahren mit
551850
Quinacrin -dihydrochlorid
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
Synonym(e):
6-Chlor-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxy-acridin -dihydrochlorid, Atebrin -dihydrochlorid, Mepacrin -dihydrochlorid, Quinacrin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30ClN3O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.88
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
4834013
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 70,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8044
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
InChI key
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein unspezifischer Inhibitor der Phospholipase A2 (PLA2). Wirkt als ein Acetylcholin-Rezeptor-Antagonist. Unterdrückt die glibenclamidsensitiven K+-Ströme (IC50 = 4,4 µ;M). Hemmt auch die Monoaminoxidase (MAO).
Biochem/physiol Actions
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 4,4 µ;M für die Unterdrückung der glibenclamidsensitiven K+-Ströme
Preparation Note
Stammlösungen sind bei 20 °;C bis zu 60 h haltbar.
Other Notes
Holscher, C. 1995. Neurobiol. Learn. Mem. 63, 206.
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol. 252, 117.
Sargent, C.A., et al 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 1161.
Voorhis, B.J., et al. 1992. Invertebr. Reprod. Dev.21, 33.
Murakami, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 714.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
382425Q3251215921
description
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
description
Extremely potent and cell-permeable inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (IC50 = 300 pM) and platelet aggregation in vitro.
description
≥90%
description
Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC50 = 17 µM).
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystalline solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
solubility
water: soluble
solubility
water: 500 μM
solubility
H2O: soluble, clear to hazy
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinacrin -dihydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)