Fortfahren mit
SML1596
PPZ2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-N-(2-ethoxyphenyl)acetamide, 4-(2,3-Dimethylphenyl)-N-(2-ethoxyphenyl)-1-piperazineacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
€ 93,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.48
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,50
Listenpreis€ 110,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PPZ2 is an activator of DAG-activated TRPC3/TRPC6/TRPC7 channels. Neurotrophic.
PPZ2 selectively activates DAG-activated TRPC3/TRPC6/TRPC7 channels. PPZ2 activates native TRPC6-like channels in smooth muscle cells isolated from the rabbit portal vein. PPZ2 induces BDNF-like neurite growth and neuroprotection in cultured neurons.
TRPCs are cation channels, mainly permeable to Ca2+ ions. TRPC6 plays a crucial role in tumor development. TRPC3 controls fibronectin expression, thereby regulating wound healing process. TRPC7 is involved in the proliferation of osteoblasts.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)