Merck
527624
Sigma-Aldrich
Plasmin, EACA- und lysinfrei, Humanplasma
Synonym(e):
Humanes Plasmin, Humanplasma-Plasmin, Lysinfreies Plasmin
Größe auswählen
10 U
€ 557,00
€ 557,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 U
€ 557,00
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
€ 557,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7520
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥7 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives, EACA- und lysinfreies Plasma aus Humanplasma. Katalysiert die Hydrolyse von Peptiden, Arginin- und Lysin-Estern und wandelt Fibrin in lösliche Produkte um.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und pH 7,8 pro Minute 1 µ;mol N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA hydrolysiert.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 20 mM Natriumphosphatpuffer, 10 mg D-Mannitol, 10 mg NaCl.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Aus Katalog:
Beschr. Feld hinzugefügt „Katalysiert die Hydrolyse von Peptiden, Arginin- und Lysin-Estern und wandelt Fibrin in lösliche Produkte um.“
Sonstige Hinweise
Federici, A.B., et al. 1993. Blood81, 720.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C. 1992. Thromb. Res.67, 711.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable