Merck
516724-M
Millipore
Phenol
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
Beilstein:
969616
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
crystalline solid
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Useful for the purification of nucleic acids.
Warnhinweis
Toxicity: Toxic (F)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup