Fortfahren mit
506174
p38-MAP-Kinase-Inhibitor XIX, Skepinon-L
Synonym(e):
p38-MAP-Kinase-Inhibitor XIX, Skepinon-L, (2-(2,4-Difluorphenylamino)-7-[2R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21F2NO4
Molekulargewicht:
425.42
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables Phenylamino-dibenzosuberon-diol mit starrer Molekularstruktur, das spezifisch darauf ausgelegt ist, die hydrophobe Region I von p38α & p38β anzugreifen, bei denen der Zugang aufgrund einer kleinen Gatekeeper-Aminosäure (Thr106 in menschlicher p38α/β) möglich ist; andere Kinasen mit massiven, den Zugang blockierenden Gatekeeper-Resten sind hingegen nicht betroffen. Hemmt nachweislich selektiv p38α (IC50 = 5 nM; [ATP] = 100 µM) und p38β (97 % Inhibition bei 1 µM), ist aber weniger wirksam gegenüber JNK3, SLK oder CAMK2D (67 %, 61 % bzw. 57 % bei 1 µM) und zeigt geringe oder keine Potenz gegenüber 328 anderen Kinasestrukturen (IC50 > 1 µM). Ebenso zeigen Bindungsstudien eine selektive Affinität für p38α (Kd = 1,5 nM) und p38β, nicht aber für 400 andere Kinasestrukturen, darunter p38δ, p38γ, Erk1/2/3/4/5/8, JNK1/2/3 und MEK1/2/3/4/6. Verhindert nachweislich die zelluläre HSP27 (Ser82)-Phosphorylierung bei p38-Aktivierung durch Anisomycin in HeLa-Kulturen (IC50 = 25 nM) bzw. durch TNF-α in THP-1-Kulturen (80 nM). Anders als BIRB 796 (2 µM, Katalog-Nr. 506172) hemmt Skepinon-L nicht die von JNK vermittelte c-Jun (Ser63)-Phosphorylierung nach TNF-α-Stimulation in THP-1-Zellen. Ebenso wenig wirkt sich Skepinon-L auf die ERK-abhängige CREB (Ser133)-Phosphorylierung in THP-1-Zellen bei Behandlung mit PMA (Katalog-Nr. 506172) aus, während SB 203580 (4 µM, Katalog-Nr. 559389, 559395 und 559398) diese nachweislich hemmt. Eine orale Verabreichung an D-Gal- (Katalog-Nr. 34539) sensibilisierte Mäuse 1 Stunde vor 90-minütiger LPS-Provokation in vivo verringert stark die TNF-α-Produktion (um 77 %; Plasma [Inhibitor] = 240 nM; 3 mg/kg peroral).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Koeberle, S.C., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 5868.
Koeberle, S.C., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.8, 141.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
506163506153506158
description
-
description
The p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 321351-00-2, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The p38 MAP Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 1638-41-1, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, also referenced under CAS 1670-87-7, controls the biological activity of p38 MAP Kinase.
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)