Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20Cl2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(c(c(c1)Cl)O)C(=O)NC[C@@H]2N(CCC2)CC)OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
InChI key
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
General description
D2-like dopamine receptor antagonist targeting D2R (pKi =8.0), D3R (pKi = 7.9), and 5-HT1A R (pKi=5.2). Used to explore D2 like receptor mediated effects in neuropathic pain, and in antagonism studies of DA receptors during heroin usage and cocaine. D2 Receptor selectivity in various preps shows IC50 values around 32 nM.
Biochem/physiol Actions
Reversible: yes
Other Notes
Dang, Y. H. et al. 2010. Neurosci.169, 1872.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description clone 3D9, from mouse |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM | solubility water: 100 mM | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?