5.05767
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI
Synonym(e):
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI, 2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-8-(1,1-dioxidoisothiazolidin-2-yl)-3-hydroxy-6-methyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC2=C(C(=C1)N3CCCS3(=O)=O)OC(=C(C2=O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)Cl
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GSK3b
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable