5.05316
PHA-543,613
Synonym(e):
PHA-543,613, N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor (α7 nAChR) Agonist, PHA-543613
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
InChIKey
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
α7 nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Wishka, G., et al., 2006. J. Med. Chem.49, 4425.
Faghih, R., et al., 2008. J. Med. Chem.51, 701.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable