Fortfahren mit
492028
NRG1-β1/HRG1-β1 ECD, Human, Recombinant
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 561,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
€ 561,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Recombinant, human neuregulin 1-β1/heregulin 1-β1 extracellular domain (NRG1-beta1/HRG1-beta1 ECD) consisting of amino acids 2-246 and expressed in E. coli. All NRG1 isoforms contain an EGF-like domain (β-splice variant) that is used to directly bind to the ErbB3 or ErbB4 receptor tyrosine kinases.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 2.5-12.5 ng/ml as measured in a serum-free proliferation assay using MCF7 human breast adenocarcinoma cells.
Physical form
Lyophilized from 0.2 µm filtered acetonitrile, TFA, BSA.
Preparation Note
Following reconstitution refrigerate (4°C) for short term-storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C or for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute 50 100 µg/ml with sterile PBS containing ≥1% human or bovine serum albumin.
Other Notes
Buonanno, A., and G.D Fischbach 2001. Curr. Opin. Neurobiol.11, 287.
Adlkofer, K. and C. Lai 2000. Glia29, 104.
Garratt, A.N. et al., 2000. BioEssays22, 987.
Karey, K.P., et al. 1988. Cancer Res.48, 4083.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF346407256PF082
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
-
form
solid
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg cytokine)
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)