Fortfahren mit
474780
MG-115
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
Synonym(e):
MG-115
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H39N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
General description
Potenter, reversibler Proteasom-Inhibitor (Ki = 21 nM und 35 nM für das 20S- bzw. 26S-Proteasom). Hemmt spezifisch die chymotrypsin-ähnliche Aktivität des Proteasoms und induziert die Apoptose in Rat-1- und PC12-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
20S-Proteasom
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-Ki: 21 nM und 35 nM für das 20S- bzw. 26S-Proteasom
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Lopes, U.G., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 12893.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994. Cell 78, 773. Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry 31, 9421.
Z-Leu-Leu-Nva-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
474790474787474791
description
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
description
A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
description
Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
description
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)