Fortfahren mit
443907
D(-)Mannitol
Synonym(e):
D-Mannitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 5745
Quality Segment
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0% sorbitol (HPLC)
color
white
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
  • Effects of polyols at low concentration on the release of sweet aroma compounds in model soda beverages: In dieser Studie wird der Einfluss von Polyolen, einschließlich D(-)Mannitol, auf die Freisetzung von süßen Aromaverbindungen in Limonadengetränken untersucht. Es wird gezeigt, wie niedrige Konzentrationen von D(-)Mannitol Aromaprofile verbessern können, was wertvolle Erkenntnisse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ermöglicht. (Barba et al., 2024).
  • Blood-to-Testis Transport of Ribavirin Involves Carrier-Mediated Processes at the Blood-Testis Barrier: Im Rahmen dieser Studie werden die Transportmechanismen von Ribavirin über die Blut-Hoden-Schranke untersucht, wobei D(-)Mannitol als Schlüsselsubstanz für den Versuchsaufbau verwendet wird. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis von Wirkstoffabgabesystemen, die auf die Blut-Hoden-Schranke abzielen, bei. (Ito et al., 2024).
  • Staphylococcus hsinchuensis sp. nov., Isolated from Soymilk: In dieser Studie wird eine neue Staphylococcus-Art identifiziert, die aus Sojamilch isoliert wurde, wobei D(-)Mannitol eine entscheidende Rolle im Isolierungs- und Charakterisierungsprozess spielt. Dadurch wird das Verständnis der mikrobiellen Vielfalt von Nahrungsmittelerzeugnissen erweitert. (Wang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Other Notes
Einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung erhalten Sie auf unserer Seite zu Kohlenhydraten.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
78513M9546NIST920
D-Mannitol NIST® SRM® 920
NIST920
D-Mannitol
description
-
description
≥99.9999% (metals basis), for boron determination
description
BioXtra, ≥98% (HPLC)
description
NIST® SRM® 920
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
-
color
white
color
-
mp
167-170 °C (lit.)
mp
166-169 °C, 167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D(-)Mannitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)