Fortfahren mit
443713
Maltotriose
A substrate for amylomaltase.
Synonym(e):
Maltotriose, Glcα1,4Glcα1,4Glc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.44
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-UHFFFAOYSA-N
General description
A substrate for amylomaltase.
Application
  • Screening of α-amylase/trypsin inhibitor activity in wheat, spelt and einkorn by high-performance thin-layer chromatography.: The research investigates the inhibitory activity of α-amylase and trypsin in different wheat species using high-performance thin-layer chromatography. Maltotriose is utilized as a substrate to evaluate enzyme activity, contributing to understanding enzyme inhibition in cereals (Müller et al., 2024).
Other Notes
Terada, Y., et al. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 910.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8378PHR2086427584
description
A substrate for amylomaltase.
description
≥90% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
A β-galactosidase substrate.
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystalline solid
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
color
white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltotriose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)