Fortfahren mit
M8378
Maltotriose
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 412,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.090,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.44
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-174-2
Beilstein/REAXYS Number:
1443481
MDL number:
€ 412,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
General description
Maltotriose ist ein 1,4-verbundenes Glucose-Oligomer [1], das als Induktor des Maltose-Regulons von Escherichia coli dient. [2]
Maltotriose, ein kurzkettiges glucosebasiertes Oligosaccharid, erzeugt einen süßen Geschmack. Dieses Trisaccharid besteht aus drei 1,4-verknüpften α-D-Glucose-Einheiten.
Application
Maltotriose wird wie folgt verwendet:
  • als Kohlenhydratstandard zum Bestimmen der Kohlenhydratzusammensetzung von Maische mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie in Kombination mit Brechungsindexdetektion (HPLC-RID)
  • als Akzeptorsubstrat zum Bestimmen der Transglykosylierungsaktivität von Amylomaltase
  • als Akzeptorsubstrat in Hydrolyseaktivitäts- und thermischen Stabilitätsassays
  • in einer Vergleichsstudie zum Untersuchen der Infrarot(IR)-Fourier-Spektren einer Reihe von Kohlenhydraten
Maltotriose wurde wie folgt verwendet:
  • in einer Studie zur Beurteilung der schnellen Bestimmung der Vergärungsgrenze von Bier[3]
  • in einer Studie zur Untersuchung des Einflusses von Poly(propylenimin)dendrimeren der vierten Generation auf Blutzellen[4]
Biochem/physiol Actions
Maltotriose ist ein Ligand des süßen Geschmackrezeptors beim Menschen hT1R2/hT1R3.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4437131375047PHR2086
Maltotriose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375047
Maltotriose
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
crystalline solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltotriose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf