Fortfahren mit
385906
Hyaluronsäure, Rindertrachea, Fluoreszein-markiert
Fluorescently-labeled hyaluronic acid containing approximately 5 mole-percent of coupled dye. Useful for binding and localization studies.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Fluoreszenzmarkierte Hyaluronsäure, die ca. 5 mol-% gekoppelten Farbstoff enthält. Nützlich für die Bindungs- und Lokalisierungsstudien.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Asari, A., et al. 1998. Arch. Histol. Cytol. 61, 125.
Cantor, J.O., et al. 1997. Exp. Lung Res. 23, 229.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
568864568856924474
description
Fluorescently-labeled hyaluronic acid containing approximately 5 mole-percent of coupled dye. Useful for binding and localization studies.
description
95%
description
95%
description
Low Viscosity, Low endotoxin
color
orange
color
-
color
-
color
white to off-white
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
(powder or chunk(s) or fibers)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95% (NMR)
assay
95%
assay
95%
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the moelcular wieght of the fluorescin labelled HA
    1 answer
    1. This product has an average molecular weight of ~1000 kDa.