Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 417,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
CMC
19.5 mM
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCCCCCC)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
General description
Application
- An assessment of the biochemical applications of the non-ionic surfactant Hecameg: Diese Grundlagenstudie untersucht die biochemischen Anwendungen von Hecameg, insbesondere seine Wirksamkeit bei der Solubilisierung von Membranproteinen ohne Denaturierung, was es zu einem wertvollen Instrument in der Erforschung der Membranbiochemie macht (Ruiz et al., 1994).
- Purification and characterization of the cytochrome b6 f complex from Chlamydomonas reinhardtii: In dieser Studie wird Hecameg zur Aufreinigung des Cytochrom-b6f-Komplexes verwendet und seine Wirksamkeit bei der Erhaltung der funktionellen Integrität von Membranproteinkomplexen während der Isolierung gezeigt (Pierre et al., 1995).
- Development of an improved in vitro activity assay for medium chain length PHA polymerases based on CoenzymeA release measurements: In diesem Artikel wird die Verwendung von Hecameg in einem verbesserten Assay für die Polymerase-Aktivität beschrieben, wobei seine Rolle in biochemischen Methoden, die eine Stabilisierung der Enzymaktivität erfordern, hervorgehoben wird (de Roo et al., 2000).
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (NMR) |
| form crystalline solid | form crystalline solid | form solid | form crystalline powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility - | solubility water: 100 mg/mL | solubility water: 1.0 M |
| CMC 19.5 mM | CMC 130 μM | CMC 20 - 25 mM | CMC 6 - 10 mM, 6 mM (20-25°C) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c