Fortfahren mit
372022
Haptoglobin, gemischter Typ, menschliches Plasma
Haptoglobin, Mixed Type, Human Plasma, CAS 9087-69-8, is a hemoglobin-binding acute-phase protein that promotes cholesterol crystallization. It is a tetramer composed of α- and β-polypeptide chains.
Synonym(e):
Haptoglobin, gemischter Typ, menschliches Plasma, Hp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4612
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Haptoglobin aus menschlichem Plasma. Ein hämoglobinbindendes Akutphasen-Protein, das die Kristallisierung von Cholesterin fördert und in menschlichem Plasma bei 82 bis 236 mg pro Deziliter vorkommt. Es ist ein Tetramer, bestehend aus α;- und β;-Polypeptid-Ketten.
Physical form
Salzfrei.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Langlois, M., et al. 1997. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 35, 199.
Yamashita, G., et al. 1996. J. Gastroenterol. Hepatol. 11, 738.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345802539515176870
description
Haptoglobin, Mixed Type, Human Plasma, CAS 9087-69-8, is a hemoglobin-binding acute-phase protein that promotes cholesterol crystallization. It is a tetramer composed of α- and β-polypeptide chains.
description
Native Gc-globulin from human plasma. Single polypeptide chain present in plasma at about 20-55 mg/dl. Functions in binding and transport of vitamin D.
description
-
description
Native angiotensinogen from human plasma that is cleaved by renin to generate angiotensin I. It is a part of the renin-angiotensin system that regulates blood pressure and fluid balance.
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
solid
form
lyophilized
form
solid
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the molecular weight of this haptoglobin?
    1 answer
    1. The molecular weight is not a single value for this product, as haptoglobin is a mixed-type plasma protein. This product is a tetramer of α- and β-polypeptide chains. Reported molecular weights are approximately 100 kDa for Type 1-1, with higher weights for Types 2-1 and 2-2, up to around 900 kDa. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/195/395/372022-data-sheet.pdf
      Helpful?
  2. Does this mixed type haptoglobin can be uesd to test the IgE and IgG haptoglobin antibodies in patient plasma by ELISA??
    1 answer
    1. This product is sold for research use only. The suitability for use in testing the IgE and IgG haptoglobin antibodies in patient plasma by ELISA is not determined.