Merck
368020
Sigma-Aldrich
Gramicidin A
from Bacillus brevis, ≥90% (HPLC), solid, ion channel-forming pentadecapeptide, Calbiochem®
Synonym(e):
Gramicidin A, hohe Reinheit, Bacillus brevis, gA
Größe auswählen
25 MG
€ 412,00
€ 412,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 412,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C99H140N20O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1882.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51283112
NACRES:
NA.77
€ 412,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Gramicidin A, hohe Reinheit, Bacillus brevis, Gramicidin A, High Purity, Bacillus brevis, CAS 11029-61-1, is a naturally-occurring ion channel-forming pentadecapeptide. Causes K+/H+ exchange in mitochondria in a non-voltage dependent manner.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4532
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<5% gC isomers (HPLC)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7c8c([nH]c7)cccc8)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)c
InChI
1S/C99H140N20O17/c1-51(2)37-73(109-86(123)59(17)107-81(122)49-105-96(133)82(55(9)10)106-50-121)89(126)108-60(18)87(124)117-84(57(13)14)98(135)119-85(58(15)16)99(136)118-83(56(11)12)97(134)116-80(44-64-48-104-72-34-26-22-30-68(64)72)95(132)112-76(40-54(7)8)92(129)115-79(43-63-47-103-71-33-25-21-29-67(63)71)94(131)111-75(39-53(5)6)91(128)114-78(42-62-46-102-70-32-24-20-28-66(62)70)93(130)110-74(38-52(3)4)90(127)113-77(88(125)100-35-36-120)41-61-45-101-69-31-23-19-27-65(61)69/h19-34,45-48,50-60,73-80,82-85,101-104,120H,35-44,49H2,1-18H3,(H,100,125)(H,105,133)(H,106,121)(H,107,122)(H,108,126)(H,109,123)(H,110,130)(H,111,131)(H,112,132)(H,113,127)(H,114,128)(H,115,129)(H,116,134)(H,117,124)(H,118,136)(H,119,135)/t59-,60-,73+,74+,75+,76+,77-,78-,79-,80-,82-,83+,84+,85-/m0/s1
InChIKey
ZWCXYZRRTRDGQE-LUPIJMBPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natürlich vorkommendes Ionenkanal-bildendes Pentadekapeptid-Antibiotikum, das Membranen permeabel für Protonen und Alkalimetallionen macht. Führt bei Konzentrationen von 0,5–1,0 µ;g/ml zur Erythrozyten-Lyse. Gramicidin A verursacht spannungsunabhängig den K+/H+-Austausch in Mitochondrien.
Natürlich vorkommendes Ionenkanal-bildendes Pentadekapeptid. Die Verbindung von zwei gA-Peptiden führt zur Bildung eines monovalenten Kationen-selektiven Ionenkanals. Verursacht spannungsunabhängig den K+/H+-Austausch in Mitochondrien. Führt bei 0,5–1,0 µ;g/ml zur Erythrozyten-Lyse.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Führt zur Bildung eines monovalenten Kationen-selektiven Ionenkanals
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sequenz
HCO-Val-Gly-Ala-D-Leu-Ala-D-Val-Val-D-Val-Trp-D-Leu-Trp-D-Leu-Trp-D-Leu-Trp-NHCH₂;CH₂;OH
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Quigley, E.P., et al. 2000. J. Membr. Biol. 174,207.
Koeppe, R.E., et al. 1995. Biochemistry34, 9299.
Ketchem, R.R., et al. 1993. Science261, 1457.
Stankovic, C.J., et al. 1990. Anal. Biochem.184, 100.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Maset et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(2) (2020-12-31)
Impairments of inhibitory circuits are at the basis of most, if not all, cognitive deficits. The impact of OPHN1, a gene associate with intellectual disability (ID), on inhibitory neurons remains elusive. We addressed this issue by analyzing the postnatal migration
Yushan Wan et al.
Cell reports, 33(5), 108346-108346 (2020-11-05)
Complex febrile seizures (FSs) lead to a high risk of intractable temporal lobe epilepsy during adulthood, yet the pathological process of complex FSs is largely unknown. Here, we demonstrate that activated microglia extensively associated with glutamatergic neuronal soma displace surrounding