Fortfahren mit
353905
Glutathion-Monoethylester
>90% (TLC), solid, GSH-MEE transport, Calbiochem®
Synonym(e):
Glutathion-Monoethylester, γ-GCE, L-γ-Glutamyl-L-Cysteinyl-Ethylglycinat, GSH-MEE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
>90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glutathion-Monoethylester, Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
Quality Segment
assay
>90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
General description
Ein zellpermeables Derivat von Glutathion (GSH), das von intrazellulären Esterasen hydrolysiert wird und dadurch die intrazelluläre GSH-Konzentration in vielen Gewebe- und Zelltypen erhöht. Der effektive Transport von GSH-MEE wird genutzt, um Zellen vor Strahlungsschäden, Oxidationsmitteln und verschiedenen toxischen Verbindungen, einschließlich Schwermetallen, zu schützen. Ein Mittel, um vor Zellschäden zu schützen, die beispielsweise bei Katarakt und Mitochondrienabbau entstehen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Effektiver Transport von GSH-MEE
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Grattagliano, I., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 272, 484.
Martensson, J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 317.
Anderson, M.E., and Meister, A. 1989. Anal. Biochem. 183, 16.
Anderson, M.E., et al. 1985. Arch. Biochem. Biophys. 239, 538.
Wellner, V.P., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 4732.
Puri, R.N., and Meister, A. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 5258.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3541M4139G6013
description
Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
description
Glutathione, Reduced, Free Acid, CAS 70-18-8, is a tripeptide that serves as an endogenous antioxidant and provides protection against auto-oxidation.
description
-
description
suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
assay
>90% (HPLC)
assay
>98% (titration)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98.0%
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
DMF: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)