Fortfahren mit
343209
Fluorescein-Diacetat
≥99% (HPLC), solid, esterase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
Fluorescein-Diacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.38
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fluorescein-Diacetat, Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless to yellow
solubility
ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
InChI key
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Färbt lebende Zellen grün. Substrat für Esterasen. Geeignet für die Verwendung in Zell-Viabilitätsassays. Eine Entfernung der Acetatgruppen durch zelluläre Esterasen führt bei Zellen mit intakten Membranen zu Fluoreszenz.
Substrat für Lipasen und Esterasen. Abs. Max: 498 nm.
Preparation Note
Instabil in Lösung. Direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Clements, K.M., et al. 2001. Osteoarthritis Cartilage9, 499.
Bedner, E., et al. 1998. Cytometry33, 1.
Guilbault, G.G., and Kramer, D.N. 1964. Anal. Chem. 36, 409.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F73781182000BP549
description
Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
description
used as cell viability stain
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
acetone: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein-Diacetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)