Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 227,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1% Fragment E
solubility
sterile distilled water: 200 μg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Fibrinogen-Fragment D aus menschlichem Plasma, präpariert durch Plasminverdauung von aufgereinigtem Fibrinogen, gefolgt von einer vorbereitenden Elektrophorese. Thermolabiles Fragment. Die vollständige Proteolyse eines einzelnen Fibrinogen-Moleküls erzeugt zwei D-Fragmente und ein E-Fragment. Fragment D steigert nachweisbar die Durchlässigkeit der Endothel-Monoschicht und verringert die Anhaftung polymorphkerniger Leukozyten an Endothelzellen. Die D- und E-Fragmente weisen keine gemeinsamen Antigen-Determinanten auf; daher liegt keine Kreuzreaktivität vor.
Physical form
Lyophilisiert aus 400 mM Glycin, 150 mM NaCl.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 20°;C bis zu 4 Stunden lang, bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 8 Stunden lang und bei einer Temperatur von -70°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Analysis Note
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Other Notes
Spraggon, G., et al. 1997. Nature 389, 455.
Stirk, C.M., et al. 1993. Atherosclerosis103, 159.
Vogel, P., et al. 1993. Eur. Surg. Res.25, 83.
Azpiazu, I., and Chapman, D. 1992. Biochim. Biophys. Acta1119, 268.
Thompson, W.D., et al. 1992. J. Pathol.168, 47.
Fisher, E.G., et al. 1991. Haemostasis21, 141.
Ge, M., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, L283.
Stirk, C.M., et al. 1993. Atherosclerosis103, 159.
Vogel, P., et al. 1993. Eur. Surg. Res.25, 83.
Azpiazu, I., and Chapman, D. 1992. Biochim. Biophys. Acta1119, 268.
Thompson, W.D., et al. 1992. J. Pathol.168, 47.
Fisher, E.G., et al. 1991. Haemostasis21, 141.
Ge, M., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, L283.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Fibrinogen fragment D is a thermolabile native human plasma protein prepared by digestion of purified fibrinogen followed by preparative electrophoresis. | description - | description 35-65% protein (≥90% of protein is clottable). | description ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice |
| impurities ≤1% Fragment E | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| solubility sterile distilled water: 200 μg/mL | solubility water: soluble | solubility 0.9% NaCl: soluble | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?