Fortfahren mit
324380
Doxorubicin, Hydrochlorid - CAS 25316-40-9 - Calbiochem
Doxorubicin HCl, CAS 25316-40-9, is an antitumor antibiotic that inhibits topoisomerase II (IC50 = 100 nM).
Synonym(e):
Doxorubicin, Hydrochlorid - CAS 25316-40-9 - Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO11 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.52 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
100 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
orange to red
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10?,13?,15-,17?,22?,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
General description
Antitumor-Antibiotikum und hochgradig wirksames Myotoxin, das Topoisomerase II (IC50 = 100 nM) hemmt. Bindet an Nukleinsäuren, vermutlich durch spezifische Interkalation in die DNA-Doppelhelix und hemmt so die Nukleinsäure-Synthese. Induziert Apoptose bei Rhabdomyosarkom-Zelllinien. Auch als 10 mM Lösung in H2O (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-504042">;504042<;/A>;) erhältlich.
Doxorubicin HCl, CAS 25316-40-9, ist ein Antitumor-Antibiotikum, das Topoisomerase II hemmt (IC₅;₀; = 100 nM).
Ein Anti-Tumor-Antibiotikum und hochgradig wirksames Myotoxin, das Topoisomerase II (IC50 = 100 nM) hemmt. Bindet an Nukleinsäuren, vermutlich durch spezifische Interkalation in die DNA-Doppelhelix und hemmt die Nukleinsäure-Synthese. Die Zytotoxizität stammt vermutlich aus der Fähigkeit zur Interkalation in DNA, Interaktion mit Plasmamembranen und Beteiligung an Oxidations-Reduktions-Reaktionen. Induziert Apoptose bei Rhabdomyosarkom-Zelllinien.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Topoisomerase 2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Monat lang stabil. Unter sauren Bedingungen wird Doxorubicin in ein wasserunlösliches Adriamycinon und einen wasserlöslichen Reduktionszucker, Daunosamin, umgewandelt.
Other Notes
A′;Hern, R.P., and Gore, M.E. 1995. J. Clin. Oncol. 13, 726.
Nooter, K., et al. 1995. Br. J. Cancer 71, 556.
Noviello, E., et al. 1994. Mutat. Res.311, 21.
Anderson, R.D., et al. 1993. Mutat. Res.294, 215.
Hershko, C., et al. 1993. J. Lab. Clin. Med.122, 245.
Jongmans, W., et al. 1993. Mutat. Res.294, 207.
O′;Shaughnessy, J.A., and Cowan, K.H. 1993. J. Am. Med. Assoc.270, 2089.
Theyer, G., et al. 1993. J. Urol.150, 1544.
Tritton, T.R., and Yee, G. 1982. Science217, 248.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)