Fortfahren mit
324121
DNP-Hämocyanin-Konjugat, Schlitzschnecke
DNP-Hemocyanin Conjugate, Keyhole Limpet, is useful for production of antibodies specific for DNP and hemocyanin. Contains ≥400 DNP-groups per molecule of protein.
Synonym(e):
DNP-KLH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid (fluffy)
Storage temp.:
2-8°C
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid (fluffy)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
DNP-Konjugat, das sich zur Produktion von DNP- und Hämocyanin-spezifischen Antikörpern eignet. Umfasst ≥;400 DNP-Gruppen pro Proteinmolekül.
Einer der primären Aspekte der Immunreaktion ist die Interaktion von Antigenen mit Lymphozyten, um die Bildung von Antikörpern zu induzieren, wodurch wiederum das Antigen harmlos wird. Unser aktuelles Verständnis der Antikörperreaktion auf Antigene fundiert zu einem großen Teil auf dem Antikörper-Hapten-Modell. Ein bekanntes Modell nutzt die Dinitrophenyl-Gruppe. Die Immunisierung vieler Säugetierspezies mit DNP-Proteinkonjugaten führt zur Produktion von Antikörpern, die spezifisch auf DNP und die Aminosäuren-Seitenketten, an denen es befestigt ist, ausgelegt sind. DNP-Konjugat, das sich zur Produktion von DNP- und Hämocyanin-spezifischen Antikörpern eignet. Umfasst 400 DNP-Gruppen pro Molekül.
Preparation Note
Kann schonendes Aufwärmen und Umrühren über 1 bis 2 Stunden erfordern. Das Produkt nicht mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung lösen.
Other Notes
Little, J.R. and Eiser, H.N. 1967. Methods Immunol. Immunochem.1, 128.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
374817374807324101
description
DNP-Hemocyanin Conjugate, Keyhole Limpet, is useful for production of antibodies specific for DNP and hemocyanin. Contains ≥400 DNP-groups per molecule of protein.
description
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, Glycerol, is a large, multi-subunit, oxygen-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
description
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, BES/Mg2+ buffer, CAS 9013-72-3, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used in the production of antibodies.
description
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
form
solid (fluffy)
form
liquid
form
liquid
form
solid (Dry)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow
color
clear blue-gray
color
clear blue-gray
color
amber
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which buffer should be used, if PBS is not possible?
    1 answer
    1. An alternative buffer suitable for use with this product is 5 mM N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (BES) at pH 6.5.