Fortfahren mit
204860
Komplement C3b, human
Complement C3b, Human, is a native C3b complement component. It is a glycoprotein composed of the modified C3-α chain (αʹ) (M.W. 105,000) and the intact C3-β chain (M.W. 75,000).
Synonym(e):
C3b, Complement C3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
€ 490,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Native humane Komplementkomponente C3b. Die Spaltung der C3-α-Kette an Peptidbindung 77 durch eines der Komplement C3-Konvertase-Enzyme führt zur Produktion von C3a- (Molekülmasse 9083) und C3b (Molekülmasse 180.000)-Fragmenten. Das C3b-Fragment ist ein Glykoprotein, das aus der modifizierten C3-α-Kette (α′) (Molekülmasse 105.000) und der intakten C3-β-Kette (Molekülmasse 75.000) gebildet werden. Das entstehende C3b besitzt vorübergehend die Fähigkeit, mit verschiedenen Zieloberflächen eine kovalente Esterbindung einzugehen. Nach dem Binden an Zieloberflächen wird C3b eine essenzielle Untereinheit der C5-Spaltungsenzyme von sowohl dem klassischen als auch dem alternativen Signalweg. Außerdem besitzt oberflächengebundenes C3b opsonische und Immunadhärenzaktivitäten, die durch die Bindung an CR1(CD35)-Komplementrezeptoren vermittelt werden.
Physical form
In PBS, pH-Wert 7,2, durch einen 0,22-µm-Filter filtriert.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Wong, W.W. und Fearon, D.T. 1987. Methods Enzymol.150, 579.
Arnout, M.A., et al. 1981. J. Immunol.127, 1348.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204863204885204884
description
Complement C3b, Human, is a native C3b complement component. It is a glycoprotein composed of the modified C3-α chain (αʹ) (M.W. 105,000) and the intact C3-β chain (M.W. 75,000).
description
Complement iC3b, Human, is a native form that is formed by the cleavage of C3b by Factor I in the presence of Factor H, CR1, or membrane cofactor protein.
description
Complement C3, Human, CAS 80295-41-6, is a native C3 component. Glycoprotein composed of two non-identical disulfide-bonded subunits of 115 kDa (α) and 75 kDa (β).
description
Complement C3a des-Arg, Human, is a single chain native des-Arg C3 complement component
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, C4, functionally active C5, albumin or ceruloplasmin, trace
impurities
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. この製品に関しまして,カルタヘナ法,毒劇物法を主とした法規制に関する情報を教えて頂けますでしょうか。
    1 answer
    1. Laws and regulations will vary across different countries and states, please see our quality & regulations page which provides documentation to familiarize our customers on the product compliance for our products: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/product-compliance
      If you have any further questions, please contact our Technical Service team who can assist further: https://www.sigmaaldrich.com/techservice