Merck
204863
Komplement iC3b, human
Complement iC3b, Human, is a native form that is formed by the cleavage of C3b by Factor I in the presence of Factor H, CR1, or membrane cofactor protein.
Synonym(e):
Humanes Komplement iC3b, Humanes iC3b, Komplement iC3b
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Native humane iC3b-Komplementkomponente. iC3b wird durch die Spaltung von C3b durch Faktor I in Gegenwart von Faktor H, CR1 oder Membran-Co-Faktor-Protein gebildet. Die Spaltung von C3b zu iC3b durch Faktor I inaktiviert C3b und verhindert, dass es in den C3- oder C5-Konvertaseenzymen arbeitet. Das dadurch erzeugte iC3b-Fragment ist ein Glykoprotein, das aus zwei C3α′-Polypeptiden besteht (Molekülmasse 43 kDa und Molekülmasse 63 kDa, die durch Disulfid an die intakte C3-β-Kette (Molekülmasse 75 kDa) gebunden sind. Die Wechselwirkung von iC3b mit CR3 (CD11b/CD18)-Rezeptoren, die auf einer Reihe von Leukozyten vorkommen, verstärkt die Phagozytose von mit iC3b beschichteten Zielzellen oder Teilchen in hohem Maß.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Other Notes
Rosen, H. und Law, S.K.A. 1989. Curr. Top. Microbiol. Immunol.153, 99.
Ross, G.S. und Medof, M.E. 1985. Adv. Immunol.37, 217.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
204863-250UG04055977219647