Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 741,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29N4O9S2 · Na
Molekulargewicht:
556.59
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Synthetic chemical)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white to tan
solubility
DMSO: 13 mg/mL, distilled water: 5.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Koppelt Biotin unter schwach alkalischen Bedingungen leicht an primäre Aminogruppen von Proteinen. Eignet sich ideal zum Markieren von Antikörpern, Hormonen oder anderen Polypeptidmolekülen, die Lysinreste enthalten. Ein erweiterter Spacer-Arm bietet eine maximale Erreichbarkeit von Biotin für Avidinkonjugate.
Wasserlöslichkeit ist besonders praktisch, da durch sie die Notwendigkeit zum Lösen des Reagens in einem organischen Lösungsmittel wie Dimethylformamid (DMF) und Dimethylsulfoxid (DMSO) vor dem Gebrauch entfällt.
Preparation Note
In wässriger Lösung instabil; unmittelbar vor dem Gebrauch rekonstituieren. Nach der Rekonstitution in DMSO aliquotieren und einfrieren (-20 °C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Gretch, D.R., et al. 1987. Anal. Biochem.163, 270.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥94% (HPLC) | assay - | assay >90% | assay ≥94% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility distilled water: 5.5 mg/mL, DMSO: 13 mg/mL | solubility distilled water: 4 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility water: 2-5 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form solid or viscous liquid | form solid |
| color off-white to tan | color off-white | color - | color off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?