Fortfahren mit
1.94520
Petrolether
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
Synonym(e):
Petroleum ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
parameter
40-60 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
storage temp.
20-25°C
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petrolether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-5.8 °F
flash_point_c
< -21 °C
target_organs
Central nervous system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)