Merck
1.93503
Supelco
Kaliumhydroxid
pellets, EMPLURA®
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352320
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Form
pellets
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
1.93503.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable