17-10400
Anti-Phospho-MLKL (Ser358)-Antikörperset
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mixed lineage kinase domain-like protein, MLKL
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer358)
Angaben zum Gen
human ... MLKL(197259)
Allgemeine Beschreibung
EMPFOHLENE ANWENDUNG:
Es wird empfohlen, zuerst die Immunpräzipitation der Probe unter Verwendung des nichtphosphorylierten MLKL-Antikörpers für die “Gesamt”-MLKL-Proteinisolierung durchzuführen (siehe Protokollabschnitt auf Seite 2 des Analysenzertifikats). Anschließend wird die immunpräzipitierte Probe verwendet, um das phosphorylierte Protein mit dem Phospho-MLKL (Ser358)-Antikörper in Western Blot nachzuweisen.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Unbehandelte HT-29-Zelllysate oder Lysate von HT-29-Zellen, die mit Cycloheximid, Z-VAD-FMK und TNF-alpha behandelt wurden, wurden zuerst mit dem Anti-MLKL-“Gesamt”-Antikörper (1:1000-Verdünnung) immunpräzipitiert, um das MLKL-Protein zu isolieren.
Die isolierte “Gesamt”-MLKL-Proteinprobe wurde anschließend mit Anti-Phospho-MLKL (Ser358) (1:1000-Verdünnung) untersucht.
Komponenten
Ein Fläschchen MLKL-“Gesamt”-Antikörper
Qualität
Anti-Phospho-MLKL(Ser358)-Antikörper: Mittels Dot Blot an phosphorylierten und nichtphosphorylierten MLKL-Peptiden beurteilt.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
100 µg (Konzentration: 1 mg/ml) aufgereinigter, polyklonaler Anti-MLKL-Antikörper in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable