1.50634
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART® 100-4.6, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 0.8 - 2.0