Größe auswählen
€ 1.190,00
€ 7.360,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ATM(472) | Gene Information bovine ... Atm(526824) | Gene Information human ... CHEK2(11200) | Gene Information human ... MAPKAPK2(9261) |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| biological source human | biological source rabbit | biological source human | biological source human |
| mol wt Mw 352 kDa | mol wt - | mol wt Mw 89.6 kDa | mol wt Mw 66 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
General description
Herkunft des Produkts: Rekombinantes, FLAG-markiertes humanes ATM von voller Länge, das in einer Säugetierzelllinie exprimiert wird.
Das Ataxia telangiectasia mutierte Protein (ATM) ist eine Serin-/Threonin-Proteinkinase, die hauptsächlich in Zellkernen vorkommt und eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen spielt. Es zeigt Ähnlichkeiten mit Phosphatidylinositol-3′-Kinasen und besitzt inhärente Proteinkinaseaktivität. Das ATM-Gen, das sich auf Chromosom 11 (11q22-23) befindet, enthält 66 Exons und kodiert für das ATM-Protein, das aus 3056 Aminosäuren besteht. Das ATM-Protein besteht aus verschiedenen Domänen und gehört zur Superfamilie Phosphatidylinositol 3-Kinase-related Kinase (PIKK). ATM-Kinase bildet unter normalen Bedingungen inaktive Homodimere und wird unter Stressbedingungen wie strukturellen Veränderungen der DNA, oxidativem Stress, Nährstoffentzug oder Hypoxie aktiviert.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note