Fortfahren mit
1.46405
Milch-Keimzählagar
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles, for Total microbial count
Synonym(e):
Keimzählagar mit Magermilch, Trypton-Glucose-Hefe-Agar mit Magermilch, Casein-Pepton-Dextrose-Hefe-Agar mit Magermilch.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106225
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid (medium)
Quality Level
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.1 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
Total microbial count
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.153381.46365CCW903
suitability
nonselective for
suitability
aerobic bacteria
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
form
solid (medium)
form
granular
form
(Solid Medium)
form
solid
packaging
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
packaging
pack of 500 g
packaging
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
packaging
box of 20 plates
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
feature
ready-to-use
feature
-
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
pH
7.1 ( in H2O)
pH
-
pH
7.0 ( in H2O)
pH
7.0±0.2 (25 °C)
General description
Keimzählagar mit Magermilch wird zur Bestimmung des Gesamtkeimgehalts von Milch und sonstigen Milchprodukten verwendet. Dieses Medium enthält keine Inhibitoren oder Indikatoren und ist relativ reich an Nährstoffen. Die zugefügte Magermilch enthält ebenfalls keine inhibitorischen Substanzen. Der enzymatische Verdau von Casein (Trypton) dient als Stickstoffquelle mit einer hohen Menge freier Aminosäuren und Hefeextrakt liefert B-Komplex-Vitamine. Glucose dient als Energiequelle für das Bakterienwachstum.
Application
Keimzählagar mit Magermilch wird zur Bestimmung des Gesamtkeimgehalts von Milch und sonstigen Milchprodukten verwendet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146405000604027269275778