Fortfahren mit
1.46076
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
TSA, Sojabohnen-Kaseinaufschluss-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Composition:
Cephase , Lecithin , Tween®
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile; irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Cephase , Lecithin , Tween®
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Agar + LT+ Cephase - ICR in 90-mm-Sedimentationsplatten (nicht verschließbar) wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen für sterile Produktionsanwendungen entwickelt Es ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat zur Inaktivierung von Wasserstoffperoxidrückständen. Lecithin und Polysorbat 80 (Tween®) sind Enthemmer zur Inaktivierung von Desinfektionsmittelwirkstoffen wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropylalkohol), Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Phenolverbindungen, quartären Ammoniumverbindungen und Biguaniden. Die Kombination aus einer spezifischen Breitspektrum-Cephalosporinase und Penicillinase führt zur Inaktivierung von β-Lactam-Antibiotika wie Penicillinen und Cephalosporinen und ermöglicht das effiziente Wachstum von Mikroorganismen in Gegenwart von β-Lactam-Antibiotika.
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)