1.16887
Fractogel® EMD TMAE (S)
Synonym(e):
Fractogel® EMD TMAE (S), Biochromatographie, Fractogel® Ionenaustauscher, Ionenaustauscher für die LC (Fractogel® TSK/EMD)
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Qualitätsniveau
Beschreibung
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Fractogel®
Form
resin
Parameter
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
Aktive Matrixgruppe
methacrylate
Kapazität
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (calculated)
Dichte
1.430 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Anwendung(en)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
anion exchange
strong anion exchange
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hohe Proteinladebedingungen, die zu einer guten Selektivität und Auflösung mithilfe der Tentakel-Technologie führen
- Hervorragende Bindung an große Viren bei erhöhter Beladung
- Homogene Bindung mit hoher Selektivität und Reinheit
- Niedrige Betriebskosten und geringerer Harzverbrauch aufgrund beständiger Haltbarkeit – ermöglicht mehrere Zyklen der Säulenregenerierung und -desinfektion
- Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl
Verpackung
- 1.16887.0100: Fractogel® EMD TMAE (S) Harz 100 mL
- 1.16887.0010: Fractogel® EMD TMAE (S) Harz 1 0mL
- 1.16887.0500: Fractogel® EMD TMAE (S) Harz 500 mL
- 1.16887.5000: Fractogel® EMD TMAE (S) Harz 5 L
Hinweis zur Analyse
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,03 %
Ce-Gehalt: ≤ 1 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 5,0 bar
Korngröße (d10): 20 - 28 µm
Korngröße (d50): 24 - 34 µm
Korngröße (d90): 28 - 38 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Rinderserumalbumin): 80 - 120 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,1
Funktionstest: Trennung von Conalbumin und Humanserumalbumin
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.