Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 166,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 608,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 7.540,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O6 · xH2O
Molekulargewicht:
302.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
208-237-3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
composition
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
slightly soluble at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
εmax
155-165 at 290-292 nm in acetonitrile at 0.05 g/L
application(s)
cytology
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Hämatoxylin-Monohydrat (C.I. 75290) für die Mikroskopie Certistain® ist ein Farbstoff für die spezifische Färbung von DNA in Zellkernen. Es wird in der Zytologie und Histologie verwendet. Die Zellkerne werden dunkelblau, dunkelviolett oder schwarz gefärbt. Hämatoxyline werden mit dreiwertigen positiv geladenen Metallsalzen gemischt und bauen die sogenannten Hämatoxylin-Seen auf, die für die selektive Färbung von Zellkernen (DNA) verwendet werden. Certistain® ist die Qualitätsstufe für ausgewählte hochwertige Farbstoffe, die alle Qualitätsanforderungen nach IVD und CE erfüllen. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 95 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λ max. (Acetonitril): 290–292 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,05 g/l; Acetonitril): 155–165
Hämatein (spektrophotometrisch): ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): 5–6 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λ max. (Acetonitril): 290–292 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,05 g/l; Acetonitril): 155–165
Hämatein (spektrophotometrisch): ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): 5–6 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?