Dokumente
1.15093
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
272-489-0
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT Nachfüllpackung, for column fillings EXtrelut® NT 20
Qualitätsniveau
Methode(n)
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH-Wert
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>450 °C
Löslichkeit
0.0037 g/L
Dichte
2.36 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Extrelut® NT vereinfacht die Flüssig-Flüssig-Extraktion in ihrer effektivsten Form durch Verwendung einer chemisch inerten, großporigen und hochreinen Festphase auf Basis von Diatomeen-Erde. Je nach Probenvolumen sind drei Arten von Säulen erhältlich: Extrelut NT1 kann maximal 1 ml aufnehmen, Extrelut NT3 3 ml und Extrelut NT20 bis zu 20 ml einer Probe.
Hinweis zur Analyse
Reinheitsprüfung (Absorption 280  nm): ≤ 0,040
Reinheitsprüfung (Absorption 250  nm): ≤ 0,080
Reinheitsprüfung (Absorption 230  nm): ≤ 0,130
Rechtliche Hinweise
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.